5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954374-10G OR954374-1G OR954374-5G
APOSOR954374-10GEA 5670 DKK
APOSOR954374-10G APOSOR954374-1G APOSOR954374-5G
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24448839
CAS-nummer: 1437794-71-2