1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954338-1G OR954338-5G
APOSOR954338-1GEA 1640 DKK
APOSOR954338-1G APOSOR954338-5G
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01240945
CAS-nummer: 90915-18-7