5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954277-1G OR954277-5G
APOSOR954277-1GEA 1260 DKK
APOSOR954277-1G APOSOR954277-5G
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22586697
CAS-nummer: 1415819-87-2