4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954162-1G OR954162-250MG
APOSOR954162-1GEA 4420 DKK
APOSOR954162-1G APOSOR954162-250MG
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
4-Phenoxybutan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031400
CAS-nummer: 16728-66-8