Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954158-1G OR954158-5G
APOSOR954158-1GEA 513 DKK
APOSOR954158-1G APOSOR954158-5G
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₅H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878841
CAS-nummer: 1018446-60-0