Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954112-1G OR954112-250MG
APOSOR954112-1GEA 5230 DKK
APOSOR954112-1G APOSOR954112-250MG
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20261465
CAS-nummer: 32767-46-7