Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954068-1G OR954068-250MG
APOSOR954068-1GEA 4310 DKK
APOSOR954068-1G APOSOR954068-250MG
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13179033
CAS-nummer: 89115-93-5