Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953964-1G OR953964-250MG OR953964-5G
APOSOR953964-1GEA 269 DKK
APOSOR953964-1G APOSOR953964-250MG APOSOR953964-5G
Methyl 3-amino-5-methoxybenzoate 95%
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263221
CAS-nummer: 217314-47-1