4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953894-1G OR953894-5G
APOSOR953894-1GEA 1260 DKK
APOSOR953894-1G APOSOR953894-5G
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₇ClN₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07852062
CAS-nummer: 129865-54-9