3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
OR953826-1G OR953826-5G
APOSOR953826-1GEA 622 DKK
APOSOR953826-1G APOSOR953826-5G
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
3-(2-Thienyl)-1-propanol
Formel: C₇H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09927267
CAS-nummer: 19498-72-7