(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953796-1G OR953796-250MG OR953796-5G
APOSOR953796-1GEA 2300 DKK
APOSOR953796-1G APOSOR953796-250MG APOSOR953796-5G
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182035
CAS-nummer: 81124-50-7