5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953724-1G OR953724-250MG OR953724-5G
APOSOR953724-1GEA 1160 DKK
APOSOR953724-1G APOSOR953724-250MG APOSOR953724-5G
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole
Formel: C₉H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371626
CAS-nummer: 15861-23-1