Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953692-1G
OR953692-250MG
OR953692-5G
APOSOR953692-1GEA
2240
DKK
APOSOR953692-1G
APOSOR953692-250MG
APOSOR953692-5G
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14584681 CAS-nummer: 64210-57-7 |