4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953604-1G OR953604-250MG
APOSOR953604-1GEA 569 DKK
APOSOR953604-1G APOSOR953604-250MG
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375238
CAS-nummer: 583-47-1