(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953586-1G OR953586-250MG OR953586-5G
APOSOR953586-1GEA 872 DKK
APOSOR953586-1G APOSOR953586-250MG APOSOR953586-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.147 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128130
CAS-nummer: 14714-50-2