2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR953553-1G OR953553-5G
APOSOR953553-1GEA 1990 DKK
APOSOR953553-1G APOSOR953553-5G
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene
Formel: C₉H₁₁ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655823
CAS-nummer: 7048-41-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III