7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953455-1G
OR953455-5G
APOSOR953455-1GEA
1260
DKK
APOSOR953455-1G
APOSOR953455-5G
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formel:
C₉H₉NO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00508323 CAS-nummer: 78288-94-5 |