Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953444-1G OR953444-250MG OR953444-5G
APOSOR953444-1GEA 2030 DKK
APOSOR953444-1G APOSOR953444-250MG APOSOR953444-5G
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Ethyl piperidin-2-ylacetate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09752674
CAS-nummer: 2739-99-3