Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953421-1G OR953421-250MG
APOSOR953421-1GEA 1570 DKK
APOSOR953421-1G APOSOR953421-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14635837
CAS-nummer: 65880-18-4