4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR953416-1G OR953416-5G
APOSOR953416-1GEA 506 DKK
APOSOR953416-1G APOSOR953416-5G
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₈Cl₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09952390
CAS-nummer: 1633-84-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III