6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953409-1G OR953409-250MG
APOSOR953409-1GEA 2620 DKK
APOSOR953409-1G APOSOR953409-250MG
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekylvægt: 138.124 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834366
CAS-nummer: 64210-60-2