1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953341-25G OR953341-5G
APOSOR953341-25GEA 2030 DKK
APOSOR953341-25G APOSOR953341-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021866
CAS-nummer: 23308-82-9