4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953332-1G OR953332-5G
APOSOR953332-1GEA 1640 DKK
APOSOR953332-1G APOSOR953332-5G
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
4-(Methylamino)cyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909445
CAS-nummer: 2987-05-5