Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
OR953328-1G
OR953328-5G
APOSOR953328-1GEA
436
DKK
APOSOR953328-1G
APOSOR953328-5G
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate
Formel:
C₉H₁₄O₄ Molekylvægt: 186.205 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06410652 CAS-nummer: 887411-85-0 |