2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953315-100MG OR953315-1G OR953315-250MG
APOSOR953315-100MGEA 1370 DKK
APOSOR953315-100MG APOSOR953315-1G APOSOR953315-250MG
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08729286
CAS-nummer: 566155-76-8