Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953290-1G OR953290-250MG
APOSOR953290-1GEA 1220 DKK
APOSOR953290-1G APOSOR953290-250MG
Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl benzofuran-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204199
CAS-nummer: 108763-47-9