Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953240-1G OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA 1430 DKK
APOSOR953240-1G APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698624
CAS-nummer: 1060815-23-7