2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9532-1G OR9532-500MG
APOSOR9532-1GEA 1640 DKK
APOSOR9532-1G APOSOR9532-500MG
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formel: C₁₁H₁₀N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00124285
CAS-nummer: 56035-29-1