(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953185-1G OR953185-250MG OR953185-500MG
APOSOR953185-1GEA 5400 DKK
APOSOR953185-1G APOSOR953185-250MG APOSOR953185-500MG
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Formel: C₉H₁₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191731
CAS-nummer: 131288-67-0