(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-Rasagiline
OR953162-1G OR953162-250MG
APOSOR953162-1GEA 12900 DKK
APOSOR953162-1G APOSOR953162-250MG
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formel: C₁₂H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09029306
CAS-nummer: 185517-74-2