3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953129-10G OR953129-1G OR953129-5G
APOSOR953129-10GEA 7520 DKK
APOSOR953129-10G APOSOR953129-1G APOSOR953129-5G
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₅ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00489051
CAS-nummer: 14006-54-3