Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953120-1G OR953120-250MG
APOSOR953120-1GEA 3270 DKK
APOSOR953120-1G APOSOR953120-250MG
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate
Formel: C₇H₁₂O₃
Molekylvægt: 144.168 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035886
CAS-nummer: 3682-43-7