Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953099-1G OR953099-250MG
APOSOR953099-1GEA 491 DKK
APOSOR953099-1G APOSOR953099-250MG
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198887
CAS-nummer: 60561-50-4