N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953035-1G OR953035-5G
APOSOR953035-1GEA 1370 DKK
APOSOR953035-1G APOSOR953035-5G
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11204739
CAS-nummer: 165741-71-9