cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: cis-4-Methylcyclohexanamine hydrochloride
OR953018-100MG OR953018-1G OR953018-250MG
APOSOR953018-100MGEA 371 DKK
APOSOR953018-100MG APOSOR953018-1G APOSOR953018-250MG
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991703
CAS-nummer: 33483-66-8