5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
OR953017-1G OR953017-25G OR953017-5G
APOSOR953017-1GEA 404 DKK
APOSOR953017-1G APOSOR953017-25G APOSOR953017-5G
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
5-Aminopyrimidine-4,6-diol
Formel: C₄H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00239457
CAS-nummer: 69340-97-2