Chroman-4-one oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952980-1G OR952980-250MG
APOSOR952980-1GEA 5670 DKK
APOSOR952980-1G APOSOR952980-250MG
Chroman-4-one oxime 95%
Chroman-4-one oxime
Formel: C₉H₉NO₂
Molekylvægt: 163.173 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463254
CAS-nummer: 24541-01-3