5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR952931-250MG
OR952931-1G
APOSOR952931-250MGEA
1210
DKK
APOSOR952931-250MG
APOSOR952931-1G
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride
Formel:
C₈H₈Cl₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02182262 CAS-nummer: 7035-11-2 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |