4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9529-1G OR9529-5G OR9529-25G
APOSOR9529-1GEA 164 DKK
APOSOR9529-1G APOSOR9529-5G APOSOR9529-25G
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00994990
CAS-nummer: 116496-76-5