Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952895-1G OR952895-250MG
APOSOR952895-1GEA 1830 DKK
APOSOR952895-1G APOSOR952895-250MG
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide
Formel: C₁₀H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738908
CAS-nummer: 435271-32-2