Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952867-1G OR952867-250MG
APOSOR952867-1GEA 1070 DKK
APOSOR952867-1G APOSOR952867-250MG
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13174778
CAS-nummer: 106584-51-4