Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952842-1G OR952842-250MG
APOSOR952842-1GEA 4750 DKK
APOSOR952842-1G APOSOR952842-250MG
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Azepan-3-yl-methyl-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683066
CAS-nummer: 124695-93-8