7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 763 DKK
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198892
CAS-nummer: 478841-61-1