(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952746-1G OR952746-5G
APOSOR952746-1GEA 382 DKK
APOSOR952746-1G APOSOR952746-5G
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
(3-Cyanophenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00516888
CAS-nummer: 1879-58-9