1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952740-100MG OR952740-1G OR952740-250MG
APOSOR952740-100MGEA 1430 DKK
APOSOR952740-100MG APOSOR952740-1G APOSOR952740-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655204
CAS-nummer: 87216-53-3