7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952613-1G OR952613-250MG
APOSOR952613-1GEA 2590 DKK
APOSOR952613-1G APOSOR952613-250MG
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061210
CAS-nummer: 31846-36-3