2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR952526-1G OR952526-250MG OR952526-5G
APOSOR952526-1GEA 2170 DKK
APOSOR952526-1G APOSOR952526-250MG APOSOR952526-5G
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13175917
CAS-nummer: 878805-25-5