6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952470-1G OR952470-250MG
APOSOR952470-1GEA 5230 DKK
APOSOR952470-1G APOSOR952470-250MG
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel: C₇H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17926441
CAS-nummer: 21889-89-4