Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952460-1G
OR952460-5G
APOSOR952460-1GEA
284
DKK
APOSOR952460-1G
APOSOR952460-5G
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molekylvægt: 154.166 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11223488 CAS-nummer: 41507-56-6 |