6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952438-1G OR952438-250MG
APOSOR952438-1GEA 1080 DKK
APOSOR952438-1G APOSOR952438-250MG
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12405870
CAS-nummer: 26829-43-6